Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 38,0 °C til 42,0 °C |
| Farve | Orange eller hvid til gul |
| Kogepunkt | 135,0 °C til 136,0 °C (14,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.