Få mere at vide
4,6-dichlor-2-(methylthio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449387 5 g 5g
11459387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21416.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 6299-25-8 | Molekylformel: C5H4Cl2N2S | Molekylvægt: 195,061 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6299-25-8
Molekylær formel C5H4Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 195.061
MDL nummer MFCD00006086
InChI nøgle FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
IUPAC navn 4,6-dichlor-2-methylsulfanylpyrimidin
SMIL CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Smeltepunkt 38 °C til 42 °C
Kogepunkt 135 °C til 136 °C (14 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 127664
Formel vægt 195.07
Procent renhed 98%