missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 33097-13-1 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl2 N3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3S/c1-12-6-10-4(7)3(2-9)5(8)11-6/h1H3 |
| SMIL | CSc1nc(Cl)c(C#N)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.08 |
| Formel vægt | 218.9425 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?