missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30375696
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375696 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4355705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine
CAS 33097-11-9
Molekylær formel C6 H4 Cl2 N2 O S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
SMIL CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
IUPAC navn 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 223.08
Formel vægt 221.9421
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.