Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine |
| CAS | 33097-11-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 N2 O S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3 |
| SMIL | CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.08 |
| Formel vægt | 221.9421 |