Få mere at vide
4,6-diclor-2-methylpyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921676 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4,6-diclor-2-methylpyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Analyt- eller komponentnavne 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 Cl2 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMIL Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC navn 4,6-diclor-2-methylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 163
Mængde 25 mg
Formel vægt 161,9752 g/mol