Få mere at vide
4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine |
| Smeltepunkt | 41 °C til 45 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Formel vægt | 163.01 |
| Procent renhed | 97% |