Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11355569
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355569 1 g 1g
11365569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50493.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1780-26-3 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-26-3
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.001
MDL nummer MFCD00090472
InChI nøgle FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
IUPAC navn 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%