Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17914386
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914386 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1278.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4,6-diclor-2-methylpyrimidin-5-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
CAS 39906-04-2
Analyt- eller komponentnavne 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 Cl2 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl-, Pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro-2-methyl- (6CI), 4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinamine, 2-Methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
InChI formel InChI=1S/C5H5Cl2N3/c1-2-9-4(6)3(8)5(7)10-2/h8H2,1H3
SMIL Cc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC navn 4,6-diclor-2-methylpyrimidin-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 178.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 176,9861 g/mol