missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine |
| CAS | 75438-54-9 |
| Molekylær formel | C10H11Cl2N5O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-[2-[(4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2N5O/c1-5-14-8(11)7(9(12)15-5)16-10-13-3-4-17(10)6(2)18/h3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMIL | CC(=O)N1CCNC1=Nc2c(Cl)nc(C)nc2Cl |
| IUPAC navn | 1-[2-(4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-yl)iminoimidazolidin-1-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.13 |
| Formel vægt | 287.0341 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?