missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30376497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376497 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4402351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine
CAS 75438-54-9
Molekylær formel C10H11Cl2N5O
Mængde 1 g
Synonym 1-[2-[(4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C10H11Cl2N5O/c1-5-14-8(11)7(9(12)15-5)16-10-13-3-4-17(10)6(2)18/h3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMIL CC(=O)N1CCNC1=Nc2c(Cl)nc(C)nc2Cl
IUPAC navn 1-[2-(4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-yl)iminoimidazolidin-1-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 288.13
Formel vægt 287.0341
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.