Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1074-40-4 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 N2 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMIL | COc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro-2-methoxypyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 179 |
| Formel vægt | 177.9701 |