Få mere at vide
4,6-dichlor-2,5-diformamidopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30179903
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179903 50 mg
30179881 500 mg
30180363 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD39848050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116477-30-6
Molekylær formel C6 H4 Cl2 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 235.0276
Synonym Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
IUPAC navn N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamid
SMIL Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Formel vægt 233.9711