Få mere at vide
4,6-diclor-2,5-diformamiopyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051280
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051280 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4,6-diclor-2,5-diformamidopyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
CAS 116477-30-6
Analyt- eller komponentnavne 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H4 Cl2 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
SMIL Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
IUPAC navn N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamid
Molekylvægt (g/mol) 235.0276
Mængde 25 mg
Formel vægt 233,9711 g/mol