Få mere at vide
4,6-Dibromopyrimidine, 95%
Artikelnummer. 11322279
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322279 5 g 5g
11312279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27254.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36847-10-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36847-10-6
Molekylær formel C4H2Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 237.88
MDL nummer MFCD00233946
InChI nøgle CEPVZSXIONCAJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20085404
IUPAC navn 4,6-dibromopyrimidine
SMIL BrC1=CC(Br)=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dibromopyrimidine
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Synonym 4,6-dibromo-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dibromo, 4,6-dibromopyrimydine, pyrimidine,4,6-dibromo, acmc-1adp1
Formel vægt 237.88
Procent renhed 95%