missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dibromo Olivetol, TRC

Artikelnummer. 30333321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333321 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB999563100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dibromo Olivetol
CAS 78463-34-0
Molekylær formel C11H14Br2O2
Mængde 100 mg
Synonym 4,6-Dibromo-5-pentyl-1,3-benzenediol
InChI formel InChI=1S/C11H14Br2O2/c1-2-3-4-5-7-10(12)8(14)6-9(15)11(7)13/h6,14-15H,2-5H2,1H3
SMIL CCCCCc1c(Br)c(O)cc(O)c1Br
IUPAC navn 4,6-dibromo-5-pentylbenzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 338.04
Formel vægt 335.9361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.