missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,6-Dibromo Olivetol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dibromo Olivetol |
| CAS | 78463-34-0 |
| Molekylær formel | C11H14Br2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,6-Dibromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Br2O2/c1-2-3-4-5-7-10(12)8(14)6-9(15)11(7)13/h6,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1c(Br)c(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC navn | 4,6-dibromo-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.04 |
| Formel vægt | 335.9361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?