Få mere at vide
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline |
| CAS | 113571-15-6 |
| Molekylær formel | C6H3Br2Cl2N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3-Dichloro-4,6-dibromobenzenamine, 4,6-Dibromo-2,3-dichlorobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 4,6-dibromo-2,3-dichloroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.81 |
| Formel vægt | 316.8009 |