Få mere at vide
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-2690544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10663572
Brand: Thermo Scientific Acros 333670050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16523-31-2 | C6H8N2O2·2HCl | 213.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16523-31-2
Molekylær formel C6H8N2O2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 213.06
MDL nummer MFCD00143239
InChI nøgle KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
PubChem CID 2733648
IUPAC navn 4,6-diaminobenzen-1,3-diol;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 13,I,317
Formel vægt 213.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.