Få mere at vide
4,6-Diamino-2-thiopyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine |
| CAS | 1004-39-3 |
| Molekylær formel | C4 H6 N4 S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinethione, 4,6-diamino-, 2-Pyrimidinethiol, 4,6-diamino- (6CI), 4,6-Diamino-2(1H)-pyrimidinethione, 2-Mercapto-4,6-diaminopyrimidine, 2-Thio-6-aminocytosine, 4,6-Diamino-1,2-dihydro-2-thioxopyrimidine, 4,6-Diamino-1H-pyrimidine-2-thione, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, 4,6-Diamino-2-thiouracil, 4,6-Diaminopyrimidine-2(1H)-thione, 4,6-Diaminopyrimidine-2-thione, NSC 1586, NSC 680831 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9) |
| SMIL | NC1=CC(=NC(=S)N1)N |
| IUPAC navn | 4,6-diamino-1H-pyrimidin-2-thion |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vægt | 142.0313 |