Få mere at vide
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, tech. 90%
Artikelnummer. 11327866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327866 5 g 5g
11317866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13064.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 645-92-1 | C3H5N5O | 127,107 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-92-1
Molekylær formel C3H5N5O
Molekylvægt (g/mol) 127.107
MDL nummer MFCD00023186
InChI nøgle MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
PubChem CID 12583
ChEBI CHEBI:28646
IUPAC navn 2,6-diamino-lH-1,3,5-triazin-4-on
SMIL C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Mængde 5 g
Beilstein 5570
Formel vægt 127.11
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.