Få mere at vide
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, tech. 90%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5570 |
| Formel vægt | 127.11 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |