Få mere at vide
4,6-Diamino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Diamino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 112636-91-6 |
| Molekylær formel | C7 H10 N6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N6/c1-13(2)7-11-5(9)4(3-8)6(10)12-7/h1-2H3,(H4,9,10,11,12) |
| SMIL | CN(C)c1nc(N)c(C#N)c(N)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-diamino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.195 |
| Formel vægt | 178.097 |