Få mere at vide
4',6-diamidino-2-phenylindol dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134919
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134919 25 mg
30012370 100 mg
17962585 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41605025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28718-90-3
Molekylær formel C16 H15 N5 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 350.25
Synonym DAPI
IUPAC navn 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indol-6-carboximidamid; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Formel vægt 349.0861