Få mere at vide
4',6'-diamidino-2-phenylindole dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926621 50 mg Glasflaske 50mg
11916621 10 mg Glasflaske 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202710500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28718-90-3
Molekylær formel C16H17Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 350.25
MDL nummer MFCD00012681
InChI nøgle FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear
IUPAC navn dihydrogen 2-(4-carbamimidoylfhenyl)-1H-indol-6-carboximidamiddichlorid
Formel vægt 350.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning