Få mere at vide
4',6'-Diamidino-2-phenylindoldihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11916621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916621 10 mg Glasflaske 10mg
11926621 50 mg Glasflaske 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202710100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    718.65 DKK / 10mg
    Spare 79.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28718-90-3
Molekylær formel C16H17Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 350.25
MDL nummer MFCD00012681
InChI nøgle FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation (1% i vand) Klart
IUPAC navn 2-(4-carbamimidoylfhenyl)-1H-indol-6-carboximidamid;dihydrochlorid
Formel vægt 350.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning