Få mere at vide
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochlorid,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421021 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421021 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11421021 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    783.59 DKK / 10mg
    Spare 39.41 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 28718-90-3
Molekylær formel C16H17Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 350.25
MDL nummer MFCD00012681
InChI nøgle FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
IUPAC navn dihydrogen 2-(4-carbamimidoylfhenyl)-1H-indol-6-carboximidamiddichlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4', 6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Farve Gul til Orange
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Formel vægt 350.2
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride