Få mere at vide
4,6-Decadiyne, 97%
Artikelnummer. p-7035740
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15480308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53467.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16387-71-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
6-Decen-6-yn fremstilles ud fra 4,6-decadiyn. PDA (poly 4,6-Decadiyne) bruges til fremstilling af tynde film. 4,6-decadiyn anvendes som substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Decen-6-yn er fremstillet af 4,6-Decadiyne. PDA (poly 4,6-Decadiyne) bruges til fremstilling af tynde film. 4,6-decadiyn anvendes som substrat.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16387-71-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00041645
InChI nøgle LIWZSNTUMSGWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-decadiyne, acmc-1c48i
PubChem CID 140067
IUPAC navn deca-4,6-diyn
SMIL CCCC#CC#CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Decadiyne
Tæthed 0.82
Kogepunkt 96°C (15 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)2C≡CC≡C(CH2)2CH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%