Få mere at vide
4,6-Decadiyne, 97%
Artikelnummer. 15480308
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480308 1 g 1g
15490308 5 g 5g
15400318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53467.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16387-71-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
6-Decen-6-yn fremstilles ud fra 4,6-decadiyn. PDA (poly 4,6-Decadiyne) bruges til fremstilling af tynde film. 4,6-decadiyn anvendes som substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Decen-6-yn er fremstillet af 4,6-Decadiyne. PDA (poly 4,6-Decadiyne) bruges til fremstilling af tynde film. 4,6-decadiyn anvendes som substrat.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16387-71-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00041645
InChI nøgle LIWZSNTUMSGWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-decadiyne, acmc-1c48i
PubChem CID 140067
IUPAC navn deca-4,6-diyn
SMIL CCCC#CC#CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Decadiyne
Tæthed 0.82
Kogepunkt 96°C (15 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)2C≡CC≡C(CH2)2CH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%