Få mere at vide
4-[6-Chloro-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[6-Chloro-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine |
| CAS | 544693-01-8 |
| Molekylær formel | C15H17ClN4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-[6-Chloro-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN4O2/c16-13-11-14(20-6-9-21-10-7-20)19-15(18-13)22-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10H2 |
| SMIL | Clc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 4-[6-chloro-2-(2-pyridin-2-ylethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.77 |
| Formel vægt | 320.104 |