Få mere at vide
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| CAS | 94749-73-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 Br O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, [4-[(6-bromohexyl)oxy]butyl]-, 6-(4-Phenylbutoxy)hexyl bromide, 7-Oxa-11-phenylundecyl bromide, [4-[(6-Bromohexyl)oxy]butyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25BrO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15H2 |
| SMIL | BrCCCCCCOCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-(6-bromohexoxy)butylbenzene |
| Vis mere |