Få mere at vide
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30051337
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051337 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051337 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0536.120100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene
CAS 94749-73-2
Analyt- eller komponentnavne 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 Br O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, [4-[(6-bromohexyl)oxy]butyl]-, 6-(4-Phenylbutoxy)hexyl bromide, 7-Oxa-11-phenylundecyl bromide, [4-[(6-Bromohexyl)oxy]butyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C16H25BrO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15H2
SMIL BrCCCCCCOCCCCc1ccccc1
IUPAC navn 4-(6-bromohexoxy)butylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 313.2731
Mængde 100 mg
Formel vægt 312.1089 g/mol