Få mere at vide
4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine |
| CAS | 1069112-51-1 |
| Molekylær formel | C16H10N4O6 |
| Mængde | 500 mg |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])ncn2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.27 |