Få mere at vide
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine, 97%
Artikelnummer. 15420638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420638 1 g 1g
15440638 250 mg 250mg
15430638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54315.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278.36 g/mol
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571188-59-5
Molekylær formel C14H22N4O2
Molekylvægt (g/mol) 278.36
MDL nummer MFCD11594962
InChI nøgle RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11737525
IUPAC navn tert-butyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Mængde 1 g
Beilstein 10173494
Følsomhed Air sensitive
Synonym tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vægt 278.35
Procent renhed 97%