missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[6-Acetyl-3-(phenylmethoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[6-Acetyl-3-(phenylmethoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122714-52-7 |
| Molekylær formel | C24H30O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-4-10-21-22(29-17-19-11-7-6-8-12-19)15-14-20(18(3)25)24(21)28-16-9-13-23(26)27-5-2/h6-8,11-12,14-15H,4-5,9-10,13,16-17H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCc1c(OCc2ccccc2)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-(6-acetyl-3-phenylmethoxy-2-propylphenoxy)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.49 |
| Formel vægt | 398.2093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?