Få mere at vide
4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 167211-61-2 |
| Molekylær formel | C20H29BrO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29BrO5/c1-4-8-17-18(25-14-7-12-21)11-10-16(15(3)22)20(17)26-13-6-9-19(23)24-5-2/h10-11H,4-9,12-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCc1c(OCCCBr)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-[6-acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.35 |
| Formel vægt | 428.1198 |