missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4',6,7-Trihydroxyisoflavone, TRC

Artikelnummer. 30009436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009436 100 mg
30006102 50 mg
30012700 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795360100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17817-31-1
Molekylær formel C15 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Synonym Demethyltexasin, 6-Hydroxydaidzein, Desmethylglycitein, Soybean factor 2
IUPAC navn 6,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)c(O)cc3C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4',6,7-Trihydroxyisoflavone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-14-6-13(18)12(17)5-10(14)15(11)19/h1-7,16-18H
Formel vægt 270.0528
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.