Få mere at vide
4,6,7-Trichloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6,7-Trichloroquinoline |
| CAS | 855763-18-7 |
| Molekylær formel | C9H4NCl3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-13-9-4-8(12)7(11)3-5(6)9/h1-4H |
| SMIL | Clc1cc2nccc(Cl)c2cc1Cl |
| IUPAC navn | 4,6,7-trichloroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.49 |
| Formel vægt | 230.9409 |