Få mere at vide
4-(6,7-Dimethoxy-quinolin-4-yloxy)-phenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(6,7-Dimethoxy-quinolin-4-yloxy)-phenylamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-20-16-9-13-14(10-17(16)21-2)19-8-7-15(13)22-12-5-3-11(18)4-6-12/h3-10H,18H2,1-2H3 |