missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione |
| CAS | 5057-12-5 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4,6,7,8-Tetrahydro-3,4,5,6,7,8-hexahydrocarbostyril-5-one, NSC 160504 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5H2,(H,10,12) |
| SMIL | O=C1CCC2=C(CCCC2=O)N1 |
| IUPAC navn | 1,3,4,6,7,8-hexahydroquinoline-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?