Få mere at vide
4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)-3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one (3-O-Allylnaloxone), Mikromol™
Beskrivelse
4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)-3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one (3-O-Allylnaloxone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Allylnaloxone |
| CAS | 1352085-46-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-O-Allylnaloxone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H25 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (5α)-4,5-epoxy-14-hydroxy-17-(2-propen-1-yl)-3-(2-propen-1-yloxy)-morphinan-6-one, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP), Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Naloxone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO4/c1-3-10-23-11-9-21-18-14-5-6-16(26-12-4-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)13-14/h3-6,17,20,25H,1-2,7-13H2/t17-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@]12CCC(=O)[C@@H]3Oc4c(OCC=C)ccc5C[C@H]1N(CC=C)CC[C@@]23c45 |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-prop-2-enoxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Vis mere |