Få mere at vide
4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)-3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one (3-O-Allylnaloxone), Mikromol™
Artikelnummer. 17961756
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961756 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0272.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)-3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one (3-O-Allylnaloxone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-Allylnaloxone
CAS 1352085-46-1
Analyt- eller komponentnavne 3-O-Allylnaloxone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H25 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (5α)-4,5-epoxy-14-hydroxy-17-(2-propen-1-yl)-3-(2-propen-1-yloxy)-morphinan-6-one, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP), Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Naloxone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H25NO4/c1-3-10-23-11-9-21-18-14-5-6-16(26-12-4-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)13-14/h3-6,17,20,25H,1-2,7-13H2/t17-,20+,21+,22-/m1/s1
SMIL O[C@]12CCC(=O)[C@@H]3Oc4c(OCC=C)ccc5C[C@H]1N(CC=C)CC[C@@]23c45
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-prop-2-enoxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 367.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 367.1784 g/mol