Få mere at vide
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy)phenol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F3NO2/c13-12(14,15)8-1-6-11(16-7-8)18-10-4-2-9(17)3-5-10/h1-7,17H |
| Formel vægt | 255.0507 |