Få mere at vide
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10685187
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10685187 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10685187 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00317DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874838-96-7
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H7ClF3NO3S
MDL nummer MFCD07774162
Mængde 1 g
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
InChI nøgle XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
IUPAC navn 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 337.70
PubChem CID 24213828
Formel vægt 337.7