Få mere at vide
4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11396775 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10346234 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 871252-64-1
Molekylær formel C13H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 251.208
MDL nummer MFCD06797372
InChI nøgle SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
PubChem CID 2763359
IUPAC navn 4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.21
Procent renhed 90%