Få mere at vide
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}butansyre, TRC
Artikelnummer. 30455944
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455944 25 mg
30456212 50 mg
30451668 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT90113525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923121-46-4
Molekylær formel C10H11N2O2F3
Molekylvægt (g/mol) 248.2
IUPAC navn 4-[[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino]butansyre
SMIL OC(=O)CCCNc1ccc(cn1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino)butanoic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11F3N2O2/c11-10(12,13)7-3-4-8(15-6-7)14-5-1-2-9(16)17/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 248.0773