Få mere at vide
{4-[5-(trifluormethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10612675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10608534 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53013DA
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-74-7
Molekylær formel C13H11F3N2
Molekylvægt (g/mol) 252.24
MDL nummer MFCD09817478
InChI nøgle XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 24229534
IUPAC navn [4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 252.24
Procent renhed 97%