Få mere at vide
{4-[5-(trifluormethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11306785 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53009CB
Kemiske identifikatorer
CAS 613239-75-1
Molekylær formel C13H10F3NO
Molekylvægt (g/mol) 253.22
MDL nummer MFCD09817477
InChI nøgle VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22280022
IUPAC navn [4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 253.22
Procent renhed 97%