Få mere at vide
4-[5-(trifluormethyl)pyrid-2-yl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11316785 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10575364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53016DE
Kemiske identifikatorer
CAS 892501-99-4
Molekylær formel C13H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 248.21
MDL nummer MFCD09064969
InChI nøgle DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229535
IUPAC navn 4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]benzonitril
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 248.21
Procent renhed 97%