Få mere at vide
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15458385
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458385 250 mg 250mg
15438385 1 g 1g
15448385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33283.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 874838-96-7 | C12H7ClF3NO3S | 337,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874838-96-7
Molekylær formel C12H7ClF3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 337.70
MDL nummer MFCD07774162
InChI nøgle XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
PubChem CID 24213828
IUPAC navn 4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxybenzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 337.71
Procent renhed 97%