Få mere at vide
4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 169590-42-5 |
| Molekylær formel | C17H14F3N3O2S |
| MDL nummer | MFCD00941298 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)C=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.37 |
| Procent renhed | 98% |