missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-O-(1-Methylethylidene)-Beta-D-fructopyranose |
| CAS | 912456-61-2 |
| Molekylær formel | C9 H16 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | β-D-Fructopyranose','4,5-O-(1-methylethylidene)-, 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-8(2)14-5-3-13-9(12,4-10)7(11)6(5)15-8/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,6R,7S,7aS)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6,7-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?